MABS1118
Anti-Cdc4 (FBXW7) Antibody, clone 9D8.1
clone 9D8.1, from mouse
Sinônimo(s):
F-box/WD repeat-containing protein 7, Archipelago, F-box and WD-40 domain protein 7, F-box protein FBW7, F-box protein FBX30, F-box protein SEL-10, hAgo, hCdc4, Homolog of C elegans sel-10
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9D8.1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FBXW7(55294)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Cdc4 (FBXW7) in 10 µg of HEK293 nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1