MABN856
Anti-Neurophysin 2/NP-AVP Antibody, clone PS 45
clone PS 45, from mouse
Sinônimo(s):
Vasopressin-neurophysin 2-copeptin, AVP-NPII, Neurophysin 2, Neurophysin-II
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PS 45, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, bovine, frog, rat
técnica(s)
ELISA: suitable
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Avp(24221)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Radioimmunoassay (RIA): Target specificity of a representative lot was confirmed by RIA. Only rat neurophysin 2, but not neurophysin 1, oxytocin, or angiotensin II, can compete against 125I-neurophysin 2 for binding mAb PS 45 (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J Neurosci. 5(1):81-97).
Electron Microscopy (EM): A representative lot immunostained granulated neurosecretory vesicles (NSVs) in all axons, Herring bodies, and terminals by EM using rat posterior pituitary LR White sections (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J Neurosci. 5(1):81-97).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated radiolabelled neurophysin 2, but not neurophysin 1 (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J Neurosci. 5(1):81-97).
ELISA Analysis: A representative lot detected neurophysin 2 immunoreactivity in rat neurophysin preparations by non-sandwich ELISA using either 125I-labelled or HRP-conjugated secondary antibody (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J Neurosci. 5(1):81-97).
3. References/ Please add reference:
Ben-Barak, Y., et al. (1985). J Neurosci. 5(1):81-97
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Neurophysin 2/NP-AVP in 10 µg of rat pituitary tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1