C5348
Anti-Corticotropin Releasing Factor antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CRF Antibody - Anti-Corticotropin Releasing Factor antibody produced in rabbit, Crf Antibody, Anti-CRF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
frog, canine, sheep, rat, human, mouse, pig, bovine
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using microwave-treated sections of human placental tissue
microarray: suitable
radioimmunoassay: 1:10,000 using 2-125I-His12-CRF, human
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CRH(1392)
mouse ... Crh(12918)
rat ... Crh(81648)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade