Documentos Principais
GW22056
Sigma-Aldrich
Anti-CRH antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
chicken
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human, rat
fabricante/nome comercial
Genway 15-288-22056
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CRH(1392)
Imunogênio
Immunogen Sequence: GI # 4503041, sequence 27-196
Recombinant corticotropin releasing hormone
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Marcela Laukova et al.
Endocrinology, 155(10), 3920-3933 (2014-07-25)
Intranasal administration of neuropeptide Y (NPY) is a promising treatment strategy to reduce traumatic stress-induced neuropsychiatric symptoms of posttraumatic stress disorder (PTSD). We evaluated the potential of intranasal NPY to prevent dysfunction of the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis, a core neuroendocrine