MABN844
Anti-Neurophysin 1 Antibody, clone PS 38
clone PS 38, from mouse
Sinônimo(s):
Oxytocin-neurophysin 1, OT-NPI, Oxytocin, Ocytocin, Neurophysin 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PS 38, monoclonal
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Oxt(25504)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Radioimmunoassay (RIA): A representative lot was assessed for binding affinity toward purified rat neurophysinn 1 by RIA (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J. Neurosci. 5(1):81-97).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected neurophysinn 1 in rat posterior pituitary extracts (Ben-Barak, Y., et al. (1985). J. Neurosci. 5(1):81-97).
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Neurophysin 1 in 10 µg of rat pituitary tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1