Documentos Principais
AB1565
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-vasopressina
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-ADH, Anti-ARVP, Anti-AVP-NPII, Anti-AVRP, Anti-VP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, sheep, rat, mouse, rabbit
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AVP(551)
Especificidade
Reconhece vasopressina. Menos de 1% de reatividade cruzada com oxitocina.
Imunogênio
Arginina vasopressina (Sigma) conjugada com tireoglobulina.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Imuno-histoquímica: 1:5.000-1:10.000 (incubação por 18-24 horas) em formalina, tecido fixado em soluções de Bouin ou Zamboni. Reagirá em tecido embebido em parafina.
Imunocitoquímica: 1:1.000-1:200.000 (incubação de 18-24 horas) em neurônios fetais de ratos.
Immunoblotting: 1:1.000
RIA: 1:30.000-1:750.000. Sensibilidade de <1 pg/ml.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo anti-vasopressina detecta o nível de vasopressina e foi publicado e validado para uso em IC, IH(P), RIA e WB.
Subcategoria de pesquisa
Controle do metabolismo do SNC
Hormônios e receptores
Ligação
Substitui: AB937
forma física
Antissoro puro de coelho. Líquido com 0,1% de azida sódica.
Não purificado
Armazenamento e estabilidade
Mantenha por 2 anos a –20 °C a partir da data de envio. Divida em alíquotas para evitar congelamento e descongelamento repetidos. Para recuperação máxima de produto, centrifugue o frasco original após descongelar e antes de remover a tampa.
Nota de análise
Controle
Hipotálamo
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion in patients with olfactory neuroblastoma.
Stacey T Gray,Eric H Holbrook,Mohammed H Najm,Peter M Sadow,William T Curry,Derrick T Lin
Otolaryngology and Head and Neck Surgery null
Tumour-specific arginine vasopressin promoter activation in small-cell lung cancer.
Coulson, JM; Stanley, J; Woll, PJ
British Journal of Cancer null
K Tanaka et al.
Neuroscience, 166(4), 1036-1042 (2010-01-26)
Stressful social experiences during early-life can increase the risk of developing neuropsychiatric disorders associated with anxiety, mood, and personality. Early neglect also alters peripheral arginine vasopression (AVP) and oxytocin (OXT). We hypothesized that a lack of social stimuli should adversely
M Zaninetti et al.
Neuroscience, 110(2), 287-299 (2002-04-18)
The aim of the present work was to determine whether paraventricular neurons possess functional acetylcholine nicotinic receptors. Using infrared videomicroscopy and differential interference contrast optics, we performed whole-cell recordings in hypothalamic slices containing the paraventricular nucleus. Acetylcholine, locally applied by
Dehydration-induced modulation of kappa-opioid inhibition of vasopressin neurone activity.
Scott V, Bishop VR, Leng G, Brown CH
The Journal of Physiology null