MABN293
Anti-Peripherin-2 Antibody, clone 6B10.1
clone 6B10.1, from mouse
Sinônimo(s):
Peripherin-2, Retinal degeneration slow protein, Tetraspanin-22, Tspan-22
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6B10.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRPH2(5961)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Peripherin-2 in human retina tissue.
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Peripherin-2 in 10 µg of mouse eye tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1