P5117
Anti-Peripherin antibody, Mouse monoclonal
clone 8G2, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-NEF4, Anti-PRPH1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8G2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, bovine, pig, mouse, rabbit, feline, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using total cell extract from rat PC12 cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRPH(5630)
mouse ... Prph(19132)
rat ... Prph(24688)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunohistochemistry
- western blotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunofluorescence staining
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3