MAB5356
Anti-Rhodopsin Antibody, CT, last 9 amino acids, clone Rho 1D4
clone Rho 1D4, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-CSNBAD1, Anti-OPN2, Anti-RP4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Rho 1D4, monoclonal
reatividade de espécies
vertebrates
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RHO(6010)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Sensory & PNS
Western blot of isolated bovine rod outer segment labeled for rhodopsin (~85% of rod outer segment protein) with the rho 1D4 antibody. Amount of rod outer segments applied to the SDS gel: (a) 2.5 mg; (b) 0.63 mg; (c) 0.16 mg; (d) 0.04 mg. At higher protein quantities, dimers, trimers and tetramers of rhodopsin can be observed along with the monomer.
Immunohisto/cytochemistry: 1:100-1:500 on paraformaldehyde and glutaraldehyde fixed frozen tissue sections. Preferred fixation is paraformaldehyde for 4 hours at 2-8°C. Suggested permeabilization method is 0.2% Triton X-100.
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Eye
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2