Documentos Principais
AB5407
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiopsina, azul
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Anti-BCP, Anti-BOP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
monkey, human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OPN1LW(5956)
Descrição geral
A gama completa de discriminação de cores em humanos é baseada na presença e função de três mecanismos fotorreceptores cônicos. Cada tipo de cone possui um complexo pigmento-proteína fotossensível que consiste em um 11-cis-retinal e uma proteína opsina exclusiva, que confere sensibilidade nos comprimentos de onda curto (cone S, pico de sensibilidade em cerca de 420 nm), médio (cone M, pico de sensibilidade em cerca de 530 nm com polimorfismo; Winderckx et al., 1993; Neitz e Neitz, 1998) e longo (cone L, pico de sensibilidade em cerca de 560 nm com polimorfismo; Neitz e Jacobs, 1990) do espectro de luz. As três opsinas são proteínas transmembrana com sete regiões que atravessam a membrana. Os genes para os três tipos de opsinas de cone e o gene da rodopsina dos bastonetes fotorreceptores parecem ser homólogos, com níveis diferentes de conservação. O grau de conservação mais forte está entre os pigmentos sensíveis ao comprimento de onda médio (verde) e longo (vermelho) no cromossomo X, indicando um evento de duplicação/divergência relativamente recente (Nathans, 1989; Nathans et al., 1992). A opsina do cone S (azul) está localizada no cromossomo 7 e parece ter uma conservação mais forte com a rodopsina. A distribuição de fotorreceptores cônicos em humanos é dominada pelos pigmentos de cone M e L.
Especificidade
Reconhece opsina, azul.
Imunogênio
Epítopo: azul
Opsina azul humana recombinante.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Este anticorpo antiopsina, azul, é validado para uso em IH(P) para a detecção de opsina.
Imuno-histoquímica: 1:200-1:300 em tecido de retina de camundongo fixado em formalina e embebido em parafina. O método de recuperação de antígenos recomendado é o HIER com aquecimento a vapor; outros métodos de fixação e recuperação não foram testados.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Subcategoria de pesquisa
Sistema sensorial e SNP
forma física
Formato: Purificado
Imunoglobulinina purificada em PBS {fosfato 0,02 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6} com 0,1% de azida sódica como conservante
Purificado com proteína A
Armazenamento e estabilidade
Mantenha por 1 ano a 2–8 °C a partir da data de envio.
Nota de análise
Controle
Retina
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Separate blue and green cone networks in the mammalian retina.
Li, Wei and DeVries, Steven H
Nature Neuroscience, 7, 751-756 (2004)
NeuroD1 regulates expression of thyroid hormone receptor 2 and cone opsins in the developing mouse retina.
Liu, H; Etter, P; Hayes, S; Jones, I; Nelson, B; Hartman, B; Forrest, D; Reh, TA
The Journal of Neuroscience null
Transcriptional profile analysis of RPGRORF15 frameshift mutation identifies novel genes associated with retinal degeneration.
Genini, S; Zangerl, B; Slavik, J; Acland, GM; Beltran, WA; Aguirre, GD
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
The electroretinogram (ERG) of a diurnal cone-rich laboratory rodent, the Nile grass rat (Arvicanthis niloticus).
Gilmour, Gregory S, et al.
Vision Research, 48, 2723-2731 (2008)
L P Morin et al.
Neuroscience, 199, 213-224 (2011-10-12)
Four studies were performed to further clarify the contribution of rod/cone and intrinsically photoreceptive retinal ganglion cells to measures of entrainment, dark preference, light-induced locomotor suppression and photosomnolence. Wild type (WT), retinally degenerate (rd/rd), and melanopsin-less (OPN4⁻/⁻) mouse strains were