O4886
Monoclonal Anti-Opsin antibody produced in mouse
clone RET-P1, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-Opsin Antibody, Mouse Anti-Opsin, Opsin Detection Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RET-P1, monoclonal
peso molecular
antigen 39 kDa by immunoblotting (IB of rat retina produces closely spaced doublet)
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
goldfish, mouse, tiger salamander, rat, amphibian, quail, dove, duck, rabbit, bovine, human, turtle
técnica(s)
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable using cultured cells
immunohistochemistry (frozen sections): 1:10,000 using frozen sections of rat eye
indirect ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RHO(6010)
mouse ... Rho(212541)
rat ... Rho(24717)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)