ZRB1892
Anti-S-Opsin Antibody, clone 1C11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Short-wave-sensitive opsin 1;Blue cone photoreceptor pigment;Blue-sensitive opsin;BOP;Short wavelength-sensitive cone opsin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C11, recombinant monoclonal
descrição
1C11 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 38.92 kDa
observed mol wt ~38 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
mouse, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Opn1sw(12057)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Mouse retina tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected S-Opsin in Mouse retina tissue lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected S-Opsin in mouse retina tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound S-Opsin peptide with a KD of 2.8 x 10-8 in an affinity binding assay.
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected S-Opsin in mouse retina tissue sections.
Immunofluorescence Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected S-Opsin in B6 wild type mouse retina (Courtesy of Dr Kang Li and Dr Mandeep Singh, Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins University School of Medicine).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected S-Opsin in C6 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1