Documentos Principais
SAB4500405
Sigma-Aldrich
Anti-GRK7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
G protein-coupled receptor kinase GRK7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 62 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRK7(131890)
Descrição geral
Anti-GRK7 Antibody detects endogenous levels of total GRK7 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human GRK7.
Immunogen Range: 371-420
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)