05-616-C
Anti-Nibrin/Nbs1 Antibody, clone EE15 (Ascites Free)
clone EE15, from mouse
Sinônimo(s):
Nibrin, Cell cycle regulatory protein p95, Nijmegen breakage syndrome protein 1, p95 protein of the MRE11/RAD50 complex
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EE15, monoclonal
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Nbn(27354)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected a shift of Nbs apparent molecular weight in lysates from gamma-irradiated human cells (U2OS, IMR90, HEK293, BJAB) (Wu, X., et al. (2000). Nature. 405(6785):477-482).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected NBS1-positive nuclear foci by fluorescent immunocytochemistry (Wu, X., et al. (2000). Nature. 289(5476):11).
Immunoprecipitation Analysis: 4 μg of this antibody immunoprecipitated Nibrin/Nbs1 from 500 μg of Jurkat RIPA lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Nibrin/Nbs1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1