06-1398
Anti-CDK5RAP2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
CDK5 regulatory subunit-associated protein 2, CDK5 activator-binding protein C48, Centrosome-associated protein 215
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDK5RAP2(55755)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:2,500 dilution of this antibody dectected CDK5RAP2 in 10µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1