MABE939
Anti-phospho Histone H3 (Ser10), clone 6G8B7 Antibody
clone 6G8B7, 1 mg/mL, from rat
Sinônimo(s):
H3S10P, Histone H3 (phospho Ser10), H3 histone, family 3A, H3.3A, H3 histone, family 3B, H3.3B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6G8B7, monoclonal
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer10)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
ELISA Analysis: A representative lot detected Histone H3 (Ser10) using differently phosphorylated and unphosphorylated peptides unmodified H3, H3 S10ph, and H3 S28ph (Prof. Taro Tachibana, Osaka City University).
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Histone H3 (Ser10) in 10 µg of nocodazole treated HeLa cell lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1