MABF3164
Anti-H2-Kb Antibody, clone 25D1.16
Sinônimo(s):
H-2 class I histocompatibility antigen, K-B alpha chain
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
25D1.16, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 41.3 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
electron microscopy: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
mouse ... H2-K1(14972)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in Mouse splenocytes pulsed with SIINFEKL peptide.
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected H2-kb in one million Mouse splenocytes pulsed with SIINFEKL peptide (50 M, for 2 h).
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected H2-Kb in Immunocytochemistry applications (Porgador, A., et al. (1997). Immunity. 6(6)715-26; Ferez, M., et al. (2014). J Immunol. 192(1):52-8).
Electron Microscopy: A representative lot detected H2-Kb in Electron Microscopy applications (Ferez, M., et al. (2014). J Immunol. 192(1):52-8).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected H2-Kb in Western Blotting applications (Hu, C.F., et al. (2021). Vaccines (Basel). 9(3):278).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected H2-Kb in Flow Cytometry applications (Porgador, A., et al. (1997). Immunity. 6(6)715-26; Ferez, M., et al. (2014). J Immunol. 192(1):52-8).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1