MABF2323
Anti-HLA-A02:01 EBV-EBNA1 Antibody, clone MAB13
Sinônimo(s):
Epstein-Barr nuclear antigen 1;EBNA-1;EBV nuclear antigen 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MAB13 (also referenced as E1), monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 56.43 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
C-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EBNA1(3783774)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Flow Cytometry in T2 cells pulsed with EBNA1 peptide (562-570).
Flow Cytometry Analysis (FC): 1 μg of this antibody detected HLA-A2-EBV EBNA1 in one million T2 cells pulsed with EBNA1 peptide (562-570).
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected HLA-A02:01 EBV-EBNA1 in Immunofluorescence applications (Lai, J., et al. (2016). Blood. 128(10):1396-407; Sim, A.C.N., et al. (2013). Sci Rep. 3:3232).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected HLA-A02:01 EBV-EBNA1 in Immunohistochemistry applications (Sim, A.C.N., et al. (2013). Sci Rep. 3:3232).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected HLA-A02:01 EBV-EBNA1 in Western Blotting applications (Sim, A.C.N., et al. (2013). Sci Rep. 3:3232).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected HLA-A02:01 EBV-EBNA1 in Flow Cytometry applications (Lai, J., et al. (2016). Blood. 128(10):1396-407; Lai, J., et al. (2017). Sci Rep. 7(1):9923).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected HLA-A02:01 EBV-EBNA1 in Immunocytochemistry applications (Lai, J., et al. (2016). Blood. 128(10):1396-407; Lai, J., et al. (2017). Sci Rep. 7(1):9923).
Surface plasmon resonance: A representative lot detected HLA-A02:01 EBV-EBNA1 in Surface plasmon resonance applications (Sim, A.C.N., et al. (2013). Sci Rep. 3:3232).
ELISA Analysis: A representative lot detected HLA-A02:01 EBV-EBNA1 in ELISA applications (Lai, J., et al. (2016). Blood. 128(10):1396-407; Lai, J., et al. (2017). Sci Rep. 7(1):9923).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1