14-440-M
PKA Protein, Recombinant, 10 µg
Recombinant human full length PKA, catalytic subunit type alpha, untagged, for use in Kinase Assays.
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
expressed in BL21 DE3 cells
linha de produto
Upstate®
forma
liquid
atividade específica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
8580 U/mg
prazo de validade
1 yr
peso molecular
Mw 40.7 kDa
purificado por
chromatography
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
solubilidade
water: soluble
nº de adesão
(FUNCTION: SwissProt: P17612 # Phosphorylates a large number of substrates in the cytoplasm and the nucleus. )
NM_002730.3
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PRKACA(46909581)
Descrição geral
Product Source: Expressed in E.coli BL21 (DE3) pLysS cells Recombinant human full length PKA, catalytic subunit type alpha, untagged Protein kinase A (PKA) is a serine protein kinase and heterotetrameric holoenzyme that targets serine and threonine residues.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1