fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1H4, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 56.43 kDa
observed mol wt ~60 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
Epstein-Barr virus
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Epstein-Barr virus ... EBNA1(3783774)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Raji cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected EBNA-1 in Raji cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected EBNA1 in Western Blotting applications (Grasser, F.A., et al. (1994). Blood. 84(11):3792-8; Humme, S., et al. (2003). Proc Natl Acad Sci USA. 100(19):10989-94; AlQarni, S., et al. (2018). Oncogene. 37(29):3998-4012).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected EBNA1 in Immunohistochemistry applications (Grasser, F.A., et al. (1994). Blood. 84(11):3792-8; Herrmann, K., et al. (2003). Breast Cancer Res. 5(1):R13-7; Chatterjee, B., et al. (2019). PLoS Pathog. 15(5):e1007748).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected EBNA1 in Immunoprecipitation applications (Schepers, A., et al. (2001). EMBO J. 20(16):4588-602).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1