Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1EB14, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 56.43 kDa
observed mol wt ~60 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
C-terminal half
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
vaccinia virus ... EBNA-1(3783774)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Raji cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected EBNA-1 in Raji cell lysate.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated EBNA-1 in Immunoprecipitation application. (Duellman, S.J., et al. (2009). PLoS One. 4(2):e4614).
ELISA Analysis: A representative lot detected EBNA-1 in ELISA application. (Duellman, S.J., et al. (2009). PLoS One. 4(2):e4614).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected EBNA-1 in Western Blotting application. (Duellman, S.J., et al. (2009). PLoS One. 4(2):e4614; Duellman, S. J., et al. (2006). Protein Expr Purif. 47(2):434--40).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1