MABE60
Anti-BRG1 Antibody, clone 3G4
clone 3G4, from rat
Sinônimo(s):
Transcription activator BRG1, ATP-dependent helicase SMARCA4, BAF190A, BRG1-associated factor 190A, hSNF2b, Mitotic growth and transcription activator, Protein brahma homolog 1, Protein BRG-1, SNF2-beta, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3G4, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SMARCA4(6597)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Transcription Factors
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected nuclear euchromatin BRG1 immunoreactivity in C2C12 murine myoblasts (Ohkawa, Y., et al. (2009). Hybridoma (Larchmt). 28(6):463-466).
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected BRG1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1