ABN1739M
Anti-Utrophin A
from rabbit
Sinônimo(s):
UTRN A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UTRN(7402)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Utrophin A in quadriceps transverse sections in transgenic mice (Adams, M.E., et. al. (2010). J Neurosci. 30(33):11004-10).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Utrophin A in frozen sections of the gastrocnemius muscles (Banks, G.B., et. al. (2014). PLoS Genet. 10(6):e1004431).
Western Blotting Analysis: representative lot detected Utrophin A in whole muscle lysates (Banks, G.B., et. al. (2014). PLoS Genet. 10(6):e1004431).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Utrophin A in muscle membrane extracts from mdx mice (Courtesy of Dr Marvin Adams at University of Washington).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Utrophin A in mouse neuromuscular junction (Courtesy of Dr Marvin Adams at University of Washington).
Neuroscience
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Utrophin A in human prostate tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash