Key Documents
COUEDTAF-RO
Roche
Comprimidos cOmplete ULTRA, Coquetel inibidor de protease em frascos de vidro, sem EDTA
Tablets provided in glass vials
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.21
forma
tablet
uso
sufficient for 50 mL (05892953001)
sufficient for 50 mL (06538282001)
embalagem
pkg of 2 × 10 tablets (05892953001)
pkg of 6 × 10 tablets (06538282001)
fabricante/nome comercial
Roche
solubilidade
aqueous buffer: soluble
absorção
0.4 at 280 nm (1x solution)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Comprimidos cOmplete ULTRA, sem EDTA, contêm o coquetel inibidor de proteases mais poderoso para proteção ideal de suas proteínas contra a degradação por proteases. Um comprimido cOmplete ULTRA, sem EDTA, é suficiente para um volume de solução de extração de 50 ml. Os comprimidos cOmplete ULTRA contêm inibidores de proteases irreversíveis e reversíveis. Os comprimidos são fornecidos em frascos de vidro. Alternativamente, esses comprimidos também estão disponíveis em embalagens do tipo blíster EASYpack. As EASYpacks fornecem a forma mais conveniente de liberação - os comprimidos individuais são facilmente empurrados através da película do blíster, diretamente para o tampão.
Os comprimidos cOmplete ULTRA, sem EDTA, são idênticos aos comprimidos cOmplete ULTRA, a única diferença é a ausência de EDTA ou outros agentes quelantes (por exemplo, EGTA).
Conteúdo
Comprimidos em um frasco-ampola de vidro. Cada comprimido é suficiente para um volume de solução de extração de 50 ml.
Especificidade
Inibe proteases de serina e proteases de cisteína. Não inibe metaloproteases.
Aplicação
Durante a lise celular e purificação, as proteínas-alvo correm o risco de serem clivadas por proteases, que estão naturalmente presentes nas células. Para garantir que proteínas completas sejam obtidas, os comprimidos cOmplete ULTRA são usados para inibição de diversas proteases. Esta nova formulação apresenta proporções elevadas de inibição devido à sua maior gama de inibidores em comparação com os comprimidos cOmplete padrão.
Este novo coquetel inibidor de proteases agora inibe proteases aspárticas, bem como as proteases de serina e cisteína. Os comprimidos cOmplete ULTRA foram desenvolvidos para maior eficiência em diferentes tipos de células. O melhor desempenho é garantido em lisados de bactérias, leveduras, células de insetos e uma ampla gama de linhagens de células superiores.
Este comprimido não contém EDTA; portanto, as metaloproteases não são inibidas.
Frascos de vidro de comprimidos cOmplete ULTRA, sem EDTA. O coquetel inibidor de proteases foi usado como um componente do
  • tampão de ensaio de radioimunoprecipitação gelado (RIPA) para a lise de células ganglionares retinianas
  • tampão de lise para proteína fluorescente verde (GFP)- isolamento de proteínas de fusão de peptídeos penetrantes em células (CPPs) de E coli
  • de tampão de homogeneização para isolamento de proteínas de camundongos do tecido intestinal
Características e benefícios
  • Proteja suas preciosas proteínas.
Escolha cOmplete ULTRA para inibição de proteases ainda mais eficiente em lisados de células eucarióticas, de leveduras e bacterianas.
  • Por que se contentar com menos?
Beneficie-se de 7 poderosos inibidores de proteases (mais que em outros comprimidos inibidores sem EDTA).
  • Defenda-se contra uma ampla gama de proteases.
Iniba as proteases de serina, cisteína e aspárticas de modo confiável.
  • Formato de comprimido conveniente e seguro.
Elimine a pesagem de pequenas quantidades de inibidores individuais que podem ser perigosos. Basta colocar um comprimido
em seus tampões.
Componentes
Mistura patenteada de vários inibidores de proteases com ampla especificidade inibitória.
forma física
Comprimidos em um frasco-ampola de vidro. Cada comprimido é suficiente para um volume de solução de extração de 50 ml.
Nota de preparo
Concentração de trabalho: 1 comprimido por 50 ml de solução de extração
Solução de trabalho: Manuseio
Empurre cuidadosamente o comprimido através da película da embalagem usando a base do polegar (não a unha) para evitar quebrar os comprimidos.
Preparo da solução de trabalho
Um comprimido é suficiente para inibir a atividade proteolítica em 50 ml da solução de extração. Se há atividade proteolítica muito alta, 2-3 comprimidos devem ser usados para cada 50 ml de tampão de extração. Os comprimidos podem ser adicionados diretamente ao meio de extração.
Solução-estoque (conc. 2x)
Alternativamente ao uso direto com lisados, uma solução-estoque 2x pode ser preparada, segundo o procedimento a seguir:
• Adicione um comprimido cOmplete ULTRA, sem EDTA, a 25 ml de água bidestilada­ em um tubo de PE ou PP.
• Centrifugue por 4 min, até o comprimido estar dissolvido.
• A solução-estoque está pronta para uso mesmo que haja partículas­ muito finas ainda visíveis na solução. Essas partículas não interferem no desempenho de inibição dos comprimidos.
• Esta solução-estoque é estável por 4 semanas, armazenada a 2 ºC a 8 °C, e também por pelo menos 4 semanas a  -15 ºC a  -25 °C.
• Durante o armazenamento da solução-estoque 2x, as partículas podem sedimentar. Centrifugue a solução-estoque brevemente antes de usar.
Condições de armazenamento (solução de trabalho): A solução-estoque em água é estável por 4 semanas, armazenada a 2 ºC a 8 °C, e também por pelo menos 4 semanas a  -15 ºC a -25 °C.
Reconstituição
Solúvel em tampões aquosos ou adicione diretamente no meio de extração. Para a solução-estoque, use apenas água.
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Informações legais
cOmplete is a trademark of Roche
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Ezh2 does not mediate retinal ganglion cell homeostasis or their susceptibility to injury
Cheng L, et al.
Testing, 13(2), e0191853-e0191853 (2018)
Cell-penetrating peptide sequence and modification dependent uptake and subcellular distribution of green florescent protein in different cell lines
Patel SG, et al.
Scientific Reports, 9(1), 6298-6298 (2019)
Strain specific maturation of Dendritic cells and production of IL-1beta controls CD40-driven colitis
Wagner AO, et al.
PLoS ONE, 14(1), e0210998-e0210998 (2019)
George E Gentsch et al.
Cold Spring Harbor protocols, 2014(5), doi:10-doi:10 (2014-05-03)
Chromatin immunoprecipitation (ChIP) combined with genomic analysis techniques provide a global snapshot of protein-DNA interactions in the context of chromatin, yielding insights into which genomic loci might be regulated by the DNA-associated protein under investigation. This protocol describes how to
Barbara Mosca et al.
Nature communications, 4, 1541-1541 (2013-02-28)
Muscle strength declines with age in part due to a decline of Ca(2+) release from sarcoplasmic reticulum calcium stores. Skeletal muscle dihydropyridine receptors (Ca(v)1.1) initiate muscle contraction by activating ryanodine receptors in the sarcoplasmic reticulum. Ca(v)1.1 channel activity is enhanced
Artigos
Get maximum protection after protein isolation by using protease and phosphatase inhibitor cocktail tablets from Roche.