MABE1114
Anti-CENP-C Antibody, clone AL61A
clone AL61A, from mouse
Sinônimo(s):
Centromere protein C, CENP-C, CENP-C 1, Centromere autoantigen C, Centromere protein C 1, Interphase centromere complex protein 7
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AL61A, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CENPC(1060)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: Prior to antibody purification, clone AL61A hybridoma culture supernatant detected nuclear CENP-C puncta by fluorescent immunocytochemistry staining of permeabilized HeLa and Jurkat cells (Courtesy of Dr. Giovanna Roncador, Spanish National Cancer Research Centre (CNIO), Madrid, Spain).
Immunocytochemistry Analysis: Prior to antibody purification, clone AL61A hybridoma culture supernatant immunostained CENP-C-transfected, but not ZBTB32-transfected, HEK293T cells (Courtesy of Dr. Giovanna Roncador, Spanish National Cancer Research Centre (CNIO), Madrid, Spain).
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected CENP-C in Jurkat cells.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1