MABD146
Anti-Lefty Antibody, clone 1G9.1
clone 1G9.1, from mouse
Sinônimo(s):
Left-right determination factor 1, Left-right determination factor B, Protein lefty-1, Protein lefty-B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1G9.1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LEFTY1(10637)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Lefty in 10 µg of L6 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2