5.06026
X5050
≥97% (HPLC), powder, REST inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
REST Inhibitor, X5050, Neuron Resctrictive Silencer Factor (NRSF) Inhibitor, X5050, X-5050, Repressor Element-1 Silencing Transcription Factor (REST) Inhibitor, X5050
About This Item
Produtos recomendados
product name
REST Inhibitor, X5050,
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light beige
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
REST
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3