About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
<1.0 EU/μg protein Endotoxin
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Recombinant, mouse insulin-like growth factor binding protein 3 (IGFBP-3) consisting of amino acids 22-291 and expressed in NS0-derived murine myeloma cells with four substitutions: Arg250Gln, Gln259Arg, Ser260Gly, Arg271Pro. Mouse IGFBP-3 cDNA encodes a 291 amino acid residue precursor protein with a putative 27 aa residue signal peptide.
Ações bioquímicas/fisiológicas
ED₅₀ = 0.125-0.5 µg/ml as measured by inhibition of the biological activity of IGF-I or IGF-II (30 ng/ml) on MCF-7 human breast adenocarcinoma cells.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
Lyophilized from 0.2 µm filtered Acetonitrile, TFA.
Reconstituição
Following reconstitution refrigerate (4°C) for short-term storage or aliquot and freeze (-20°C) for long-term storage. Stock solutions are stable for up to 1 month at 4°C or for up to 3 months at -20°C.
Reconstitute to 100 µg/ml in sterile PBS.
Outras notas
Schuller, A.G.P., et al. 1994. Mol. Cell. Endoc.104, 57.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2