SRP3067
IGF-Binding Protein-3 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
Growth-hormone-dependant binding protein, IBP-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
≤0.2 μg/mL
peso molecular
28.8 kDa
embalagem
pkg of 25 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white to off-white
adequação
suitable for molecular biology
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IGFBP3(3486)
Categorias relacionadas
Descrição geral
IGFBPs (insulin-like growth factor-binding proteins) are mainly required to regulate IGFs (insulin like growth factors) activities. IGFBP3 is a multifunctional protein and is secreted by various cells. It is most ample circulating IGFBP and works in IGF-dependent and -independent mechanisms. The IGFBP3 gene is mapped to human chromosome 7p12.3.
Recombinant human IGF-BP3 is a 28.8kDa protein consisting of 264 amino acid residues.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)