MABC286
Anti-Tankyrase-1/TNKS Antibody, clone 7D1.2
clone 7D1.2, from mouse
Sinônimo(s):
Tankyrase-1, TANK1, ADP-ribosyltransferase diphtheria toxin-like 5, ARTD5, Poly [ADP-ribose] polymerase 5A, TNKS-1, TRF1-interacting ankyrin-related ADP-ribose polymerase, Tankyrase I
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7D1.2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNKS(8658)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Tankyrase-1/TNKS in neurons and glial cells in human cerebral cortex tissue, Purkinje, basket and granule cells in human cerebellum tissue, and neurons in human thalamus tissue.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualidade
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected Tankyrase-1/TNKS in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
Uncharacterized bands may be observed in some lysates.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1