MAB3306
Anti-MMP-3 Antibody, cross reacts w/hMMP-10, clone 55-2A4
clone 55-2A4, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Stromelysin-1, Transin, Proteoglycanase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
55-2A4, monoclonal
reatividade de espécies
human, pig, rat, sheep
não deve reagir com
bovine, rabbit, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MMP3(4314)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry on paraffin-embedded tissues (5-10μg/mL, PLP fixation required, not recommended for traditional formalin fixation. Immunohistochemistry on fresh frozen sections (0.5 μg/mL)
ElA
Cell Structure
MMPs & TIMPs
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Manufactured by Daiichi Fine Chemical Co., Ltd
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2