IM36
Anti-MMP-3 (Ab-1) Mouse mAb (55-2A4)
liquid, clone 55-2A4, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
55-2A4, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
porcine, rat, sheep, human
não deve reagir com
bovine, mouse, rabbit
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MMP3(4314)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Frozen Sections (see application references)
Immunoblotting (1 g/ml)
Paraffin Sections (see comments and application references)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Stetler-Stevenson, W.G., et al. 1993. FASEB J.7, 1434.
Woessner, J.F. 1991. FASEB J.5, 2145.
Liotta, L.A. and Stetler-Stevenson, W.G. 1990. in Seminars in Cancer Biology, ed. M.M. Gottesman. Vol. 1(2), 99.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1