AB2963
Anti-MMP-3 Antibody, NT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
matrix metallopeptidase 3 (stromelysin 1, progelatinase), matrix metalloproteinase 3 (stromelysin 1, progelatinase), Matrix metalloproteinase-3, transin-1, proteoglycanase, stromelysin-1, Transin-13
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rhesus macaque, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chimpanzee (100% sequence homology), rhesus monkey (100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MMP3(4314)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.1-1 µg/mL of this antibody detects MMP-3 in 10 µg of PMA-treated HL-60 concentrated media.
Descrição-alvo
An uncharacterized band may be seen at ~78 kDa
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
PMA-treated HL-60 concentrated media
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1