MAB318-AF555
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, clone LNC1, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone LNC1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Sinônimo(s):
Tyrosine 3-monooxygenase, Dystonia 14, Tyrosine 3-hydroxylase, TH
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 555
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LNC1, monoclonal
reatividade de espécies
chicken, zebrafish, mouse, rat, frog, vole, monkey, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Tyrosine Hydroxylase in rat cortical neurons.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2