MAB2642
Anti-Fibrillin-2 Antibody, clone 48
clone 48, from mouse
Sinônimo(s):
fibrillin 2, congenital contractural arachnodactyly, Fibrillin 5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
48, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FBN2(2201)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IF (Charbonneau, 2003).
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: 1:50 dilution of this antibody detected Fibrillin-2 in paraffin-embedded tissue sections of liver cancer and papillary serous carcinoma.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Liver cancer and papillary serous carcinoma tissue
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1