MAB1919
Anti-Fibrillin Antibody, clone 11C1.3
clone 11C1.3, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-ACMICD, Anti-FBN, Anti-GPHYSD2, Anti-MASS, Anti-MFLS, Anti-MFS1, Anti-OCTD, Anti-SGS, Anti-SSKS, Anti-WMS, Anti-WMS2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11C1.3, monoclonal
reatividade de espécies
bovine, pig, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FBN1(2200)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry: fresh frozen tissue: 1:200-1:500. Paraffin sections reactive after microwave citrate buffer antigen retrieval.
Immunoprecipitation: 5 microliters of antibody diluted in no more than 400 microliters of concentrated supernatants from bovine smooth muscle cells. We recommend either an anti-mouse IgG bead or a rabbit anti-mouse capture antibody followed by protein A.
ELISA
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado