Key Documents
MAB9013
Sigma-Aldrich
Anticorpo antígeno do grupo anti-coronavírus, nucleoproteína de OC-43, clone 542-7D
clone 542-7D, Chemicon®, from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
542-7D, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
Nucleoproteína do coronavírus; Cepa OC-43
Imunogênio
Epítopo: nucleoproteína de OC-43.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Doenças infecciosas
IFA. As diluições de trabalho finais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo antiantígeno do grupo anti-coronavírus, OC -43, clone 542-7D, detecta o nível do antígeno do grupo coronavírus e & foi publicado & e validado para uso em IF.
Subcategoria de pesquisa
Doenças infecciosas - virais
forma física
Formato: Purificado
Imunoglobulina purificada. Fornecido em tampão de PBS pH 7,4. Contém 0,1% de azida sódica e proteína transportadora.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha a+4°C por até 12 meses. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Hayden T Pacl et al.
bioRxiv : the preprint server for biology (2021-07-21)
The recent emergence of a novel coronavirus, SARS-CoV-2, has led to the global pandemic of the severe disease COVID-19 in humans. While efforts to quickly identify effective antiviral therapies have focused largely on repurposing existing drugs 1-4 , the current
Brady T Hickerson et al.
Journal of interferon & cytokine research : the official journal of the International Society for Interferon and Cytokine Research, 43(1), 35-42 (2023-01-19)
The human beta-coronavirus strain, OC43, provides a useful model for testing the antiviral activity of various agents. We compared the activity of several antiviral drugs against OC43, including remdesivir, chloroquine, interferon (IFN)-β, IFN-λ1, and IFN-λ4, in two distinct cell types:
Sarah E Philo et al.
The Science of the total environment, 760, 144215-144215 (2020-12-20)
Wastewater1 surveillance of SARS-CoV-2 may be a useful supplement to clinical surveillance as it is shed in feces, there are many asymptomatic cases, and diagnostic testing can have capacity limitations and extended time to results. Although numerous studies have utilized
Emmanuelle V LeBlanc et al.
Scientific reports, 12(1), 12899-12899 (2022-07-29)
The COVID-19 pandemic caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) has emphasized the serious threat to human health posed by emerging coronaviruses. Effective broadly-acting antiviral countermeasures are urgently needed to prepare for future emerging CoVs, as vaccine development
Ryohei Hirose et al.
mSphere, 6(3) (2021-05-14)
Human coronavirus (HCoV)-OC43 rarely shows a cytopathic effect (CPE) after infection of various cell lines, and the indirect immunoperoxidase assay (IPA), a relatively complex procedure, has long been used as an alternative assay. Because HCoV-OC43 uses cell-surface transmembrane protease serine