MABF2059
Anti-NKp46 (CD335) Antibody, clone 461-G1
clone 461-G1, from mouse
Sinônimo(s):
Natural cytotoxicity triggering receptor 1, Lymphocyte antigen 94 homolog, NK cell-activating receptor, Natural killer cell p46-related protein, NK-p46, hNKp46, CD335
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
461-G1, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NCR1(9437)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA Analysis: A representative lot detected NKp46 (CD335) in ELISA applications (Yossef, R., et. al. (2015). PLoS One. 10(2):e0118936).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade