ABT61
Anti-INF2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Inverted formin-2, HBEBP2-binding protein C
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... INF2(64423)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected INF2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
INF2 has been shown in WB to migrate as an ~155 kDa band (Madrid, R., et al. (2010). Dev Cell. 18(5):814-827).
Uniprot describes 3 isoforms produced by alternative splicing with MW′s @ ~135, ~134 & ~25 kDa
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1