ABS79
Anti-phospho-mTOR (Ser2159) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Serine/threonine-protein kinase mTOR, FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1, FKBP12-rapamycin complex-associated protein, Mammalian target of rapamycin, mTOR, Mechanistic target of rapamycin, Rapamycin and FKBP12 target 1, Rapam
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer2159)
Informações sobre genes
human ... MTOR(2475)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Kinases & Phosphatases
Qualidade
Dot Blot Specificity Analysis: Unmodified and modified mTOR peptides (see Table) were probed with Anti-phospho-mTOR (Ser2159) (1:1,000 dilution).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Unmodified and modified mTOR peptides
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1