525295
PhosphoDetect Anti-Phosphotyrosine Mouse mAb (PY20)
liquid, clone PY20, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
PY20, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr)
Informações sobre genes
human ... PID1(55022)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1:500-1:1000, see application references)
Frozen Sections (see application references)
Immunocytochemistry (see application references)
Immunoprecipitation (see comments)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Any cell lysate or tissue extract
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1