Key Documents
124012
Sigma-Aldrich
Akt Inhibitor V, Triciribine
Sinônimo(s):
InSolution Akt Inhibitor V, Triciribine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H16N6O4
Número CAS:
Peso molecular:
320.30
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.28
Nível de qualidade
InChI
1S/C13H16N6O4/c1-18-11-7-5(10(14)17-18)2-19(12(7)16-4-15-11)13-9(22)8(21)6(3-20)23-13/h2,4,6,8-9,13,20-22H,3H2,1H3,(H2,14,17)/t6-,8-,9-,13-/m1/s1
chave InChI
HOGVTUZUJGHKPL-HTVVRFAVSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3