MAB2502
Anti-Fibrillin-1 Antibody, NT, clone 26
clone 26, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-ACMICD, Anti-FBN, Anti-GPHYSD2, Anti-MASS, Anti-MFLS, Anti-MFS1, Anti-OCTD, Anti-SGS, Anti-SSKS, Anti-WMS, Anti-WMS2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
26, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FBN1(2200)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence
Immunoprecipitation
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2