05-1139
Anti-Focal Adhesion Kinase Antibody, clone BLAb2H7
clone BLAb2H7, from mouse
Sinônimo(s):
FADK 1, PTK2 protein tyrosine kinase 2, Protein-tyrosine kinase 2, focal adhesion kinase 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BLAb2H7, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat, chicken
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
chicken ... Ptk2(396416)
human ... PTK2(5747)
mouse ... Ptk2(14083)
rat ... Ptk2(25614)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Focal Adhesion Kinase in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HEK293 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado