Documentos Principais
05-22-3838
Sigma-Aldrich
BQ-788, Sodium Salt
Sinônimo(s):
BQ-788, Sodium Salt, N- cis-2,6-Dimethylpiperidinocarbonyl-L-γ-MeLeu-D-Trp(MeOCO)-D-Nle-OH, Na
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H50N5NaO7
Peso molecular:
663.78
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.28
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white to off-white
solubilidade
0.01% NH4OH: 1 mg/mL
DMSO: 2 mg/mL
methanol: water (3:1): 2 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A highly selective and competitive ETB receptor antagonist (IC50 = 1.2 nM).
Highly selective ETB-receptor antagonist (IC50 = 1.2 nM).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
ETB-receptor antagonist
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 1.2 nM as ETB-receptor antagonist
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). DMSO and Methano:H₂O stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Outras notas
Okada, M., and Nishikibe, M. 2002. Cardiovasc. Drug Reviews20, 53.
Taniai, H., et al. 2001. Hepatology33, 894.
Fukuroda, T., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.199, 1461.
Ishikawa, K., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 4892.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1