B157
BQ-788
≥95%, solid
Sinônimo(s):
2,6-Dimethylpiperidinecarbonyl-γ-Methyl-Leu-Nin-(Methoxycarbonyl)-D-Trp-D-Nle, N-[N-[N-[(2,6-Dimethyl-1-piperidinyl)carbonyl]-4-methyl-L-leucyl]-1-(methoxycarbonyl)-D-tryptophyl]-D-norleucine sodium salt
Ensaio
≥95%
forma
solid
cor
white
solubilidade
acetonitrile: 0.3 mg/mL
DMSO: 1.2 mg/mL
ethanol: 1.2 mg/mL
H2O: slightly soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCC[C@@H](NC(=O)[C@@H](Cc1cn(C(=O)OC)c2ccccc12)NC(=O)[C@H](CC(C)(C)C)NC(=O)N3[C@@H](C)CCC[C@H]3C)C([O-])=O
InChI
1S/C34H51N5O7.Na/c1-8-9-16-25(31(42)43)35-29(40)26(18-23-20-38(33(45)46-7)28-17-11-10-15-24(23)28)36-30(41)27(19-34(4,5)6)37-32(44)39-21(2)13-12-14-22(39)3;/h10-11,15,17,20-22,25-27H,8-9,12-14,16,18-19H2,1-7H3,(H,35,40)(H,36,41)(H,37,44)(H,42,43);/q;+1/p-1/t21-,22+,25-,26-,27+;/m1./s1
chave InChI
QCVIFBRTTLMEOV-FUKQNADPSA-M
Informações sobre genes
human ... EDNRB(1910)
mouse ... EDNRB(13618)
rat ... EDNRB(50672)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3