SRP8039
Irisin
recombinant, expressed in CHO cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
CD121a, Fibronectin type III domain-containing protein 5 (cleaved), Fibronectin type III repeat-containing protein 2 (cleaved)
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in CHO cells
etiqueta
FLAG® tagged
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
~26 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FNDC5(252995)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)