SCP0135
Endothelin β Receptor Agonist IRL 1620
Sinônimo(s):
Endothelin Agonist, Endothelin Receptor Agonist
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥80%
condição de armazenamento
protect from light
solubilidade
1 mg/mL at in water (Add acetonitrile dropwise to solution in water, mixing until the peptide dissolves)
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)