Key Documents
05-23-3831
Sigma-Aldrich
BQ-123, Sodium Salt
A highly potent, selective, and competitive ETA (endothelin) receptor antagonist (Ki = 40 nM for ETA versus Ki = 2.5 µM for ETB).
Sinônimo(s):
BQ-123, Sodium Salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H41N6O7 · Na
Peso molecular:
632.68
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A highly potent and selective ETA (endothelin) receptor antagonist (Ki = 40 nM for ETA versus 2.5 µM for ETB).
A highly potent, selective, and competitive ETA (endothelin) receptor antagonist (Ki = 40 nM for ETA versus Ki = 2.5 μM for ETB).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
ETA (endothelin) receptor antagonist
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target Ki: 40 nM for ETA versus 2.5 µM for ETB
Embalagem
Yes
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
Cyclo(D-Asp-Pro-D-Val-Leu-D-Trp, Na)
forma física
Supplied as a sodium salt. Sold on the basis of peptide content.
Outras notas
Nambi, P., et al. 1996. J. Pharmacol. Exp. Ther.277, 1567.
Bax, W.A., and Saxena, P.R. 1994. Trends Pharmacol. Sci. 15, 379.
Ihara, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun. 178, 132.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1