BCK-EDU647
EdU-Click 647
sufficient for 100 assays
Sinônimo(s):
EdU Cell Proliferation Kit
About This Item
Produtos recomendados
fluorescência
λex 641 nm; λem 663 nm
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Experimental studies measuring cell proliferation have had implications in cancer biology, immunology, cell biology, and developmental biology.